Silicio biossido 99.998% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
437150050
437150200
437151000
ACRO437150050EA
42.9
EUR
ACRO437150050
ACRO437150200
ACRO437151000
Silicio biossido 99.998% (trace metals basis)
Silicio biossido
Formula:
SiO₂ Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1610 °C Densità: 2,196 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 14808-60-7 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Assay | 44.5 to 47.9 % (Si) |
Total trace metal impurities | ≤20 ppm |