Stampa…
Oro 99.99% (trace metals basis), in sferette
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
437140010 437140050
ACRO437140010EA 287 EUR
ACRO437140010 ACRO437140050
Oro 99.99% (trace metals basis), in sferette
Oro
Formula: Au
Punto di ebollizione: 2800 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1065 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
Visualizza i codici
Appearance Golden Beads or pellets
Total trace metal impurities ≤100 ppm