Stampa…
Potassio idrossido 99.98% (trace metals basis), in pastiglie
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
437131000 437135000
ACRO437131000EA 128 EUR
ACRO437131000 ACRO437135000
Potassio idrossido 99.98% (trace metals basis), in pastiglie
Potassio idrossido
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 1320 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 360 °C
Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)