Stampa…
Ferro 99.99% (trace metals basis), in granuli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 47.4 EUR
ACRO437110050 ACRO437110250
Ferro 99.99% (trace metals basis), in granuli
Ferro
Formula: Fe
Peso molecolare: 55.85 g/mol
Punto di ebollizione: 3000 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1535 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010999
CAS Number: 7439-89-6
Merck Index: 13,05109
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm