Rodio (III) cloruro idrato 99.95% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
437090010
437092500
ACRO437090010EA
990
EUR
ACRO437090010
ACRO437092500
Rodio (III) cloruro idrato 99.95% (trace metals basis)
Rodio (III) cloruro idrato
Formula:
Cl₃Rh·H₂O Punto di fusione: 100 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149839 CAS Number: 20765-98-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Appearance | Red-brown to brown to black Crystals |
Assay | 37.0 to 43.0 % (Rh) |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm |