Gold trichloride 99.99+% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
AuCl₃ Punto di fusione: 254 °C Densità: 4,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014172 CAS Number: 13453-07-1 ADR: 8,III |
Appearance | Red to brown Crystalline powder or crystals |
Assay | 63.0 to 66.9 % (Au) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |