Stampa…
Tetracloroplatinato di dipotassio 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dipotassium tetrachloroplatinate, Potassium tetrachloroplatinate
437030010 437030050
ACRO437030010EA 165 EUR
ACRO437030010 ACRO437030050
Tetracloroplatinato di dipotassio 99.99% (trace metals basis)
Tetracloroplatinato di dipotassio
Formula: Cl₄K₂Pt
Peso molecolare: 415,09 g/mol
Punto di ebollizione: 35 - 40 °C (20 -rr)
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011378
CAS Number: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm