Stampa…
Tellurio 99.999% (trace metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
437010250 437011000
ACRO437010250EA 82.9 EUR
ACRO437010250 ACRO437011000
Tellurio 99.999% (trace metals basis), in polvere
Tellurio
Formula: Te
Punto di ebollizione: 990 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 450 °C
Densità: 8,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134062
CAS Number: 13494-80-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm