Stampa…
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436970010 436970100
ACRO436970010EA 34.6 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganese(II) oxide 99.99% (trace metals basis)
Manganese(II) oxide
Formula: MnO
Punto di fusione: 1650 °C
Densità: 5,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016226
CAS Number: 1344-43-0
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm