Ammonio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
NH₄NO₃ Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 169 °C Densità: 1,72 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS Number: 6484-52-2 UN: 1942 ADR: 5.1,III |
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |