Stampa…
Potassio bromuro 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436950100 436950500
ACRO436950100EA 108 EUR
ACRO436950100 ACRO436950500
Potassio bromuro 99.999% (trace metals basis)
Potassio bromuro
Formula: KBr
Punto di ebollizione: 1435 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 734 °C
Densità: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011358
CAS Number: 7758-02-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric 33 % (K) Typical
Total trace metal impurities ≤10 ppm