Stampa…
Sodio tiosolfato pentaidrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 148 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
Sodio tiosolfato pentaidrato 99.999% (trace metals basis)
Sodio tiosolfato pentaidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Punto di fusione: 48,5 °C
Densità: 1,72 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149186
CAS Number: 10102-17-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm