Stampa…
2-Cyanopyrazine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitril, Pyrazinecarbonitrile
436920100 436920500
ACRO436920100EA 25 EUR
ACRO436920100 ACRO436920500
2-Cyanopyrazine 99%
2-Cyanopyrazine
Formula: C₅H₃N₃
Peso molecolare: 105,10 g/mol
Punto di ebollizione: 90…93 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 20 °C
Densità: 1,174 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049361
CAS Number: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %