Stampa…
6-Fluoropicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
436840010 436840050
ACRO436840010EA 204 EUR
ACRO436840010 ACRO436840050
6-Fluoropicolinic acid 97%
6-Fluoropicolinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Peso molecolare: 141,1 g/mol
Punto di fusione: 138,4…141.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181193
CAS Number: 402-69-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %