Stampa…
Sodio carbonato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436800050 436800250
ACRO436800050EA 45.2 EUR
ACRO436800050 ACRO436800250
Sodio carbonato 99.999% (trace metals basis)
Sodio carbonato
Formula: Na₂CO₃
Punto di ebollizione: 1600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 851 °C
Densità: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003494
CAS Number: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm