Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 52.9 EUR
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
Ammonio diidrogeno fosfato 99.999% (trace metals basis)
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %