Stampa…
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 31.4 EUR
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (1hPa)
Densità: 0,837 g/cm³
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012324
CAS Number: 6913-92-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %