Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie Ø 3.2mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
436730010
436730050
ACRO436730010EA
140
EUR
ACRO436730010
ACRO436730050
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie Ø 3.2mm
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità:
1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS Number: 70955-01-0 |
Appearance | Beige Cylinders |
Bulk density | 600 to 750 g/l |
Residual water | ≤2 % (550°C, 2 h) |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 20°C) |