Stampa…
Naproxen sodium 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
436710050 436710250
ACRO436710050EA 79.5 EUR
ACRO436710050 ACRO436710250
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Formula: C₁₄H₁₃NaO₃
Peso molecolare: 252,24 g/mol
Punto di fusione: 259…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00058507
CAS Number: 26159-34-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -14.7° to -17.0° (20°C, 589 nm) (c=5, 1N NaOH)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
Free acid ≤1.0 %