Stampa…
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436690010 436690050
ACRO436690010EA 46.8 EUR
ACRO436690010 ACRO436690050
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Punto di ebollizione: 232 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 37…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411284
CAS Number: 3411-03-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %