Stampa…
6-Chloropicolinic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436660010 436660050
ACRO436660010EA 29.5 EUR
ACRO436660010 ACRO436660050
6-Chloropicolinic acid 97%
6-Chloropicolinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Punto di fusione: 162,6…162.7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155390
CAS Number: 4684-94-0
Visualizza i codici
Appearance White to cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %