3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
436600010
436600050
ACRO436600010EA
186
EUR
ACRO436600010
ACRO436600050
3-Amino-1-Boc-piperidine 97%
3-Amino-1-Boc-piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861219 CAS Number: 144243-24-3 |
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |