Stampa…
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
436570050 436570250
ACRO436570050EA 62.8 EUR
ACRO436570050 ACRO436570250
3-Benzyloxy-1-propanol 97%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 111…114 °C (2 mmHg)
Densità: 1,049 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029659
CAS Number: 4799-68-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %