Stampa…
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436550050 436550250 436551000
ACRO436550050EA 174 EUR
ACRO436550050 ACRO436550250 ACRO436551000
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) 98%
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Punto di fusione: 267,2…271.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012116
CAS Number: 75621-03-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure