Stampa…
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
436530010 436530050
ACRO436530010EA 58.5 EUR
ACRO436530010 ACRO436530050
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Punto di fusione: 104,4…104.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093383
CAS Number: 216854-23-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure