Stampa…
Sulphamethoxypyridazine
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
436470050 436470250
ACRO436470050EA 39.3 EUR
ACRO436470050 ACRO436470250
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formula: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Peso molecolare: 280,3 g/mol
Punto di fusione: 182…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00057372
CAS Number: 80-35-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥97.5 %