Stampa…
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
436420010 436420050
ACRO436420010EA 99.9 EUR
ACRO436420010 ACRO436420050
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(R)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 214,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839876
CAS Number: 140645-23-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)