Stampa…
Dietil-carbonato, anidro 99%, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436130010 436131000
436130010.EA 65.9 EUR
436130010. 436131000.
Dietil-carbonato, anidro 99%, AcroSeal®
Dietil-carbonato
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118.13 g/mol
Punto di ebollizione: 126…128 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –43 °C
Densità: 0.975 g/cm³
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009107
CAS Number: 105-58-8
UN: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %