Stampa…
Sodio nitrato, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
436090010 436090050 436090250
ACRO436090010EA 59.3 EUR
ACRO436090010 ACRO436090050 ACRO436090250
Sodio nitrato, extra_pure
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Peso molecolare: 84.99 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 306 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08720
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 % (105°C)
pH 5.5 to 8.3 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %