Stampa…
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
436860010 436860050
ACRO436860010EA 70.6 EUR
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Bromo-2-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 65…67 °C (10Torr)
Densità: 1,495 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191224
CAS Number: 38749-79-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %