Stampa…
2'-Bromoacetanilide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
436330050 436330250
ACRO436330050EA 41.2 EUR
ACRO436330050 ACRO436330250
2'-Bromoacetanilide 96%
2'-Bromoacetanilide
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₄Br)
Peso molecolare: 214,06 g/mol
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00099252
CAS Number: 614-76-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure