Estradiol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
beta-Estradiol, 17β-Estradiol
436320050
436320250
ACRO436320050EA
161
EUR
ACRO436320050
ACRO436320250
Estradiol 98%
Estradiol
Formula:
C₁₈H₂₄O₂ Peso molecolare: 272,39 g/mol Punto di fusione: 176…180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003693 CAS Number: 50-28-2 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 179 °C |
Water | ≤3.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane) |