Stampa…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435930010 435930050
ACRO435930010EA 142 EUR
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06798253
CAS Number: 458532-86-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %