Stampa…
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilization: 0.1 wt.% Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
435900010 435900050
ACRO435900010EA 53.2 EUR
ACRO435900010 ACRO435900050
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate 85% stabilizzato
Methyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116.1152 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C (2Torr)
Densità: 1.129 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12545894
CAS Number: 15484-46-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥84.0 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)