Stampa…
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyrazin-2-ol
435890010 435890050
ACRO435890010EA 226 EUR
ACRO435890010 ACRO435890050
2-Bromo-5-hydroxypyrazine 97%
2-Bromo-5-hydroxypyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245330
CAS Number: 374063-92-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20°C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)