Stampa…
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435870010 435870050
ACRO435870010EA 96.9 EUR
ACRO435870010 ACRO435870050
4-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
4-Bromoisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClN
Punto di fusione: 269…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10700134
CAS Number: 923590-95-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to pink to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N