Stampa…
Isoindoline hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435850050 435850250
ACRO435850050EA 98 EUR
ACRO435850050 ACRO435850250
Isoindoline hydrochloride 97%
Isoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155.625 g/mol
Punto di fusione: 255…256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03502377
CAS Number: 32372-82-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.64 to 9.36 % N