Stampa…
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
435760010 435760050
ACRO435760010EA 69.9 EUR
ACRO435760010 ACRO435760050
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 237…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426696
CAS Number: 61272-71-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
HPLC ≥94.0 %