5-Iodo-1H-indazole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
435710010
435710050
ACRO435710010EA
131
EUR
ACRO435710010
ACRO435710050
5-Iodo-1H-indazole 95%
5-Iodo-1H-indazole
Formula:
C₇H₅IN₂ Punto di fusione: 161…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781642 CAS Number: 55919-82-9 |
Appearance | Yellow to brown to purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 156 °C |
HPLC | ≥94.0 % |