Stampa…
3,5-Dichlorothiophenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
435680010 435680050
ACRO435680010EA 33.8 EUR
ACRO435680010 ACRO435680050
3,5-Dichlorothiophenol 97%
3,5-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 125…130 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 62…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041423
CAS Number: 17231-94-6
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥96.0 %