Stampa…
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435590010 435590050
ACRO435590010EA 170 EUR
ACRO435590010 ACRO435590050
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin 95%
(S)-2-Amino-7-hydroxytetralin
Formula: C₁₀H₁₃NO
Punto di fusione: 146,7…150.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506007
CAS Number: 85951-60-6
Visualizza i codici
Appearance White to grey Crystalline Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 151 °C
Specific optical rotation -85° to -95° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, MeOH)
Titration with HClO4 94 to 106 %