Stampa…
6-Bromonicotinic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435400010 435400100
ACRO435400010EA 34.7 EUR
ACRO435400010 ACRO435400100
6-Bromonicotinic acid 96%
6-Bromonicotinic acid
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di fusione: 179…181 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927100
CAS Number: 6311-35-9
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥94 %