Stampa…
3-Amino-1-adamantanol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435380010 435380050
ACRO435380010EA 51.2 EUR
ACRO435380010 ACRO435380050
3-Amino-1-adamantanol 96%
3-Amino-1-adamantanol
Formula: C₁₀H₁₇NO
Punto di fusione: 263…264 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01821204
CAS Number: 702-82-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N