Stampa…
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
435120010 435122500
ACRO435120010EA 293 EUR
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formula: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Punto di fusione: 240,6…241.9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782018
CAS Number: 791629-96-4
Visualizza i codici
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)