Stampa…
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride, 1,3-Dicyclohexyl-1H-benzimidazol-3-ium chloride
435090010 435095000
ACRO435090010EA 124 EUR
ACRO435090010 ACRO435095000
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride 95%
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
Formula: C₁₉H₂₇ClN₂
Peso molecolare: 318,89 g/mol
Punto di fusione: 209,9…211.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705248
CAS Number: 1034449-15-4
Visualizza i codici
Appearance White to grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.25 to 9.31 % (N)