Stampa…

Trioctylsilane 95%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

434900050 434900250
ACRO434900050EA 59.2 EUR
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilane 95%
Trioctylsilane
Formula: C₂₄H₅₂Si
Peso molecolare: 368,76 g/mol
Punto di ebollizione: 163…165 °C (,2 mmHg)
Densità: 0,821 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053812
CAS Number: 18765-09-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR