3-Cyanophenylacetic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇NO₂ Punto di fusione: 117…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06411079 CAS Number: 1878-71-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 119 °C |
HPLC | ≥94.0 % |