Stampa…
L(+) Cisteina idrocloruro, anidro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
434850010 434850250 434851000
ACRO434850010EA 1384 EUR
ACRO434850010 ACRO434850250 ACRO434851000
L(+) Cisteina idrocloruro, anidro 98%
L(+)-Cysteine hydrochloride
Formula: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Peso molecolare: 157,62 g/mol
Punto di fusione: 175…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064553
CAS Number: 52-89-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl