Tetrabutylammonium hydroxide-30-hydrate 95+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₆H₉₇NO₃₁ Punto di fusione: 27…30 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00149573 CAS Number: 147741-30-8 UN: 3263 ADR: 8,II |
Appearance | Transparent white Crystals or crystalline powder |
Melting point | 26 to 30°C |
Titration with HCl | ≥95.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |