Stampa…
6-Hydroxypicolinic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
434820050 434820250
ACRO434820050EA 50.2 EUR
ACRO434820050 ACRO434820250
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Punto di fusione: 273…276 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192220
CAS Number: 19621-92-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %